Learn More
N-Benzoylimidazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Benzoylimidazole |
| CAS | 10364-94-0 |
| Summenformel | C10 H8 N2 O |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H8N2O/c13-10(12-7-6-11-8-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H |
| SMILES | O=C(c1ccccc1)n2ccnc2 |
| IUPAC-Name | Imidazol-1-yl(phenyl)methanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.18 |
| Formelmasse | 172.0637 |