Learn More
N-Benzoyl-L-Tyrosin-Ethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450129
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15450129
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63434.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3483-82-7 | C18H19NO4 | 313.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3483-82-7
Summenformel C18H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 313.35
MDL-Nummer MFCD00002388
InChI-Schlüssel SRLROPAFMUDDRC-XISACWJONA-N
Synonym n-benzoyl-l-tyrosine ethyl ester, bz-tyr-oet, ethyl n-benzoyl-l-tyrosinate, btee, ethyl benzoyltyrosinate, benzoyltyrosine ethyl ester, benzoyl-l-tyrosine ethyl ester, s-ethyl 2-benzamido-3-4-hydroxyphenyl propanoate, benzoyl-tyr-oet, l-tyrosine, n-benzoyl-, ethyl ester
PubChem CID 77033
IUPAC-Name Ethyl (2S)-2-benzamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat
SMILES CCOC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester
Schmelzpunkt 118°C to 121°C
Beilstein 2223819
Menge 5 g
Formelmasse 313.35
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest