Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Benzoyl-L-Tyrosin Ethylester 98 %
Artikelnummer. 10134570 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10134570 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10134570 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 227560050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester
Namenshinweis 98%
CAS 3483-82-7
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 122.3°C to 123.3°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C18H19NO4
Strukturformel 4-(HO)C6H4CH2CH(NHCOC6H5)CO2C2H5
MDL-Nummer MFCD00002388
Menge 5 g
Beilstein 14,I,669
Spezifische Drehung − 24.00
Synonym n-benzoyl-l-tyrosine ethyl ester, bz-tyr-oet, ethyl n-benzoyl-l-tyrosinate, btee, ethyl benzoyltyrosinate, benzoyltyrosine ethyl ester, benzoyl-l-tyrosine ethyl ester, s-ethyl 2-benzamido-3-4-hydroxyphenyl propanoate, benzoyl-tyr-oet, l-tyrosine, n-benzoyl-, ethyl ester
InChI-Schlüssel SRLROPAFMUDDRC-XISACWJONA-N
SMILES CCOC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Ethyl (2S)-2-benzamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 313.35
PubChem CID 77033
Formelmasse 313.34
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester, 98%