Learn More
N-Benzoyl-DL-Tyrosyl-N', N'-Dipropylamid, TRC
Artikelnummer. 30133139
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133139 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30133139 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2098601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57227-09-5
Summenformel C22 H28 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 368.47
Synonym (±)-α-(Benzoylamino)-4-hydroxy-N,N-dipropylbenzenepropanamide, CR 1936, N-Benzoyl-DL-tyrosil-N’,N’-dipropylamide, Tiropramide Impurity C;
IUPAC-Name N-[1-(Dipropylamino)-3-(4-Hydroxyphenyl)-1-Oxopropan-2-yl]Benzamamid
SMILES CCCN(CCC)C(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzoyl-DL-tyrosyl-N',N'-dipropylamide
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Benzoyl-DL-tyrosyl-N',N'-dipropylamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C22H28N2O3/c1-3-14-24(15-4-2)22(27)20(16-17-10-12-19(25)13-11-17)23-21(26)18-8-6-5-7-9-18/h5-13,20,25H,3-4,14-16H2,1-2H3,(H,23,26)
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Forensik
Menge 1 g
Formelmasse 368.21
Reinheit (%) >95%