Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-α-Benzoyl-DL-Arginin-4-Nitroanilid-Hydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 10463025 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10463025
Marke: Thermo Scientific Chemicals undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 911-77-3 | C19H23ClN6O4 | 434.881 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 911-77-3
Summenformel C19H23ClN6O4
Molekulargewicht (g/mol) 434.881
MDL-Nummer MFCD00012846
InChI-Schlüssel DEOKFPFLXFNAON-UHFFFAOYSA-N
Synonym bapna, n-5-guanidino-1-4-nitrophenyl amino-1-oxopentan-2-yl benzamide hydrochloride, n-benzoyl-dl-arginine-4-nitroanilide hydrochloride, n-alpha-benzoyl-dl-arginine-4-nitroanilide hydrochloride, nalpha-benzoyl-dl-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, bani, 5-carbamimidamido-n-4-nitrophenyl-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride, l-bapna, dl-bapa, bz-dl-arg-pna hcl
PubChem CID 2724371
IUPAC-Name N-[5-(diaminomethylidenamino)-1-(4-nitroanilino)-1-oxopentan-2 -yl]benzamidhydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-].Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 434.89
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)
Physikalische Form Pulver