Learn More
N-(β-Chlorethyl)piperidinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30354972
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30354972 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30354972 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36674550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(beta-Chloroethyl)piperidine Hydrochloride
CAS 2008-75-5
Summenformel C7H14Cl2N
Menge 50 g
Synonym 1-(2-Chloroethyl)piperidine Hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidine Monohydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidinium Chloride, 1-Chloro-2-(1-piperidinyl)ethane Monohydrochloride, 1-Chloro-2-piperidinoethane Hydrochloride, 2-(1-Piperidinyl)-1-chloroethane Hydrochloride, 2-(Piperidin-1-yl)ethyl Chloride Hydrochloride, 2-Piperidino-1-chloroethane Hydrochloride, 2-Piperidinoethyl Chloride Hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)piperidine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H14ClN.ClH/c8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-7H2;1H
SMILES Cl.ClCCN1CCCCC1
IUPAC-Name 1-(2-Chlorethyl)piperidin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 183.1
Formelmasse 183.0582