Learn More
N-Amyl-N-methylnitrosamin, TRC
Artikelnummer. 30134865
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134865 50 mg 50 Milligramm
30135462 5 mg 5 Milligramm
30005568 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134865 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA63650050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13256-07-0
Summenformel C6 H14 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
Synonym N-Nitroso-N-methylpentylamine, 1-Pentanamine, N-methyl-N-nitroso- (9CI, ACI), N-Methyl-N-nitroso-1-pentanamine (ACI), Pentylamine, N-methyl-N-nitroso- (7CI, 8CI), Methylamylnitrosamine, Methylpentylnitrosamine, N-Amyl-N-methylnitrosamine, N-Methyl-N-amylnitrosamine, N-Nitroso-N-methyl-n-pentylamine, N-Nitroso-N-methylamylamine, N-Nitrosomethyl-n-amylamine, N-Nitrosomethylamylamine, Nitrosomethylpentylamine
IUPAC-Name N-methyl-N-pentylnidergas-Amino
SMILES CCCCCN(C)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Amyl-N-methylnitrosamine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-4-5-6-8(2)7-9/h3-6H2,1-2H3
Formelmasse 130.1106