Learn More
n-Amylacetat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3598415
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
628-63-7
C7H14O2
130.19
MFCD00009500
PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
amyl acetate, n-amyl acetate, acetic acid, pentyl ester, n-pentyl acetate, amyl acetic ester, 1-pentyl acetate, n-pentyl ethanoate, birnenoel, pent-acetate, amyl acetic ether
12348
CHEBI:87362
Pentylacetat
CCCCCOC(=O)C
628-63-7
C7H14O2
130.19
MFCD00009500
PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
amyl acetate, n-amyl acetate, acetic acid, pentyl ester, n-pentyl acetate, amyl acetic ester, 1-pentyl acetate, n-pentyl ethanoate, birnenoel, pent-acetate, amyl acetic ether
12348
CHEBI:87362
Pentylacetat
CCCCCOC(=O)C
N-Amylacetat, 99 %, C7H14O2, CAS-Nummer-628-63-7, 1-Pentylacetat, Essigsäure, Pentylester, Amylacetat, Amylessigester, Amylessigether, Birnenöl, n-Amylacetat, n-Pentylacetat, n-Pentylethanoat, Pentacetat, 2,5 l, 98,5 % min. (GC), 02, 131, 149,0 °C, 100,0, CHEBI:87362
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Amyl acetate
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -70.8°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 149.0°C
Flammpunkt 24°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CO2(CH2)4CH3
Brechungsindex 1.4010 to 1.4030
Menge 250 mL
Beilstein 02, 131
Relative Dichte 0.87
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (20c). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Amyl acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.