Learn More
N-Aminophthalimid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408757
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11408757 10 g 10 Gramm
11418770 5 g 5 Gramm
11418757 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19914.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1875-48-5 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
It is employed in the aziridination of chiral N-enoyl sultams. It is also used in the synthesis of n-phthalimidoaziridines
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Aziridinierung chiraler N-Enoylsultame eingesetzt. Wird zudem bei der Synthese von n-Phthalimidoaziridinen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol, nahezu transparent.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln, starken Basen und Hitze fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1875-48-5
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.148
MDL-Nummer MFCD00005895
InChI-Schlüssel KSILMCDYDAKOJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-aminophthalimide, 2-aminoisoindoline-1,3-dione, 2-amino-1h-isoindole-1,3 2h-dione, phthalimide, n-amino, hydrazine, 1,1-phthaloyl, phthalhydrazide van, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-amino, n-aminophthalamide, phthalocyclohydrazide van, ccris 5349
PubChem CID 74645
IUPAC-Name 2-Aminoisoindol-1,3-dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Aminophthalimide
Schmelzpunkt ∼195°C (decomposition)
Menge 10 g
Beilstein 383756
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 94%