Learn More
N-Amidinothiourea, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11497407
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11497407 500 g 500 Gramm
11477407 25 g 25 Gramm
11487407 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15101.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Imino-4-Thiobiuret wird bei der Entwicklung und Synthese von Guanylthioharnstoff-Derivaten verwendet, die potenzielle Inhibitoren des Dihydrofolatreduktase-Enzyms Plasmodium falciparum sind. 2-Imino-4-Thiobiuret wird auch als Reagenz für die Recyclisierungsreaktionen von N-Arylmaleimiden mit polynucleophilen Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (70 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2114-02-5
Summenformel C2H6N4S
Molekulargewicht (g/mol) 118.16
MDL-Nummer MFCD00014472
InChI-Schlüssel OKGXJRGLYVRVNE-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Amidinothiourea
Schmelzpunkt 160°C to 168°C
Geruch Odorless
Menge 500 g
Beilstein 1756620
Synonym amidinothiourea, guanylthiourea, guthimin, guthimine, 2-imino-4-thiobiuret, n-amidinothiourea, thiourea, aminoiminomethyl, thiodicyanodiamidine, diaminomethylidene thiourea, gutimine
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (70g/L).
SMILES C(=NC(=S)N)(N)N
IUPAC-Name Diaminomethylidenthioharnstoff
PubChem CID 2724563
Formelmasse 118.16
Reinheit (%) ≥98%