Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-Boc-L-Histidin, ≥98 %
Artikelnummer. 11429537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429537 5 g 5 Gramm
11419537 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429537 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. B22042.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17791-52-5 | C11H17N3O4 | 255.274 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17791-52-5
Summenformel C11H17N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 255.274
MDL-Nummer MFCD00065576
InChI-Schlüssel AYMLQYFMYHISQO-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-his-oh, n-boc-l-histidine, boc-l-histidine, tert-butyloxycarbonyl-l-histidine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-histidine, nalpha-boc-l-histidine, boc-l-his-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-histidine, l-histidine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 87308
IUPAC-Name (2S)-3-(1H-imidazol-5-yl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N(alpha)-Boc-L-histidine
Schmelzpunkt ∼198°C (decomposition)
Beilstein 755289
Menge 5 g
Formelmasse 255.27
Optische Drehung +26° (c=1 in Methanol)
Reinheit (%) ≥98%