Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-Boc-L-Asparagin, 98+ %
Artikelnummer. 11438646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438646 25 g 25 Gramm
11428646 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438646 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A16019.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7536-55-2 | C9H16N2O5 | 232.236 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7536-55-2
Summenformel C9H16N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 232.236
MDL-Nummer MFCD00038152
InChI-Schlüssel FYYSQDHBALBGHX-YFKPBYRVSA-N
Synonym boc-asn-oh, boc-l-asparagine, boc-asn, n-tert-butoxycarbonyl-l-asparagine, tert-butoxycarbonylasparagine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-asparagine, boc-asparagine, tert-butoxycarbonyl-l-asparagine, n-tert-butoxycarbonyl asparagine, tert-butyloxycarbonyl-l-asparagine
PubChem CID 82035
ChEBI CHEBI:3146
IUPAC-Name (2S)-4-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N(alpha)-Boc-L-asparagine
Schmelzpunkt ∼170°C (decomposition)
Beilstein 1977963
Menge 25 g
Formelmasse 232.24
Optische Drehung −7.3° (c=2 in DMF)
Reinheit (%) ≥98%