Learn More
N(alpha)-Boc-L-Arginin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430138
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15430138 1 g 1 Gramm
15440138 5 g 5 Gramm
15450138 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430138 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53379.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13726-76-6 | C11H22N4O4 | 274.321 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13726-76-6
Summenformel C11H22N4O4
Molekulargewicht (g/mol) 274.321
MDL-Nummer MFCD00042632
InChI-Schlüssel HSQIYOPBCOPMSS-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-arg-oh, boc-arginine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-guanidinopentanoic acid, boc-l-arg-oh, n2-tert-butoxycarbonyl-l-arginine, n-boc-l-arginine, na-tert-butoxycarbonyl-l-arginine, n-t-boc-l-arginine, n alpha-boc-l-arginine, n∼2∼-tert-butoxycarbonyl-l-arginine
PubChem CID 114667
IUPAC-Name (2S)-5-(Diaminomethylidenamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N(alpha)-Boc-L-arginine
Flammpunkt 113°C (235°F)
Menge 1 g
Beilstein 2419628
Optische Drehung −6.5° (c=1 in Acetic Acid)
Formelmasse 274.32
Reinheit (%) 98%