Learn More
N(alpha)-Boc-D-Glutamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378215
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11378215 1 g 1 Gramm
11388215 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378215 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08536.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 61348-28-5 | Molecular Formula: C10H18N2O5 | Molecular Weight: 246.263 g/mol
N2-Boc-D-glutamine is an N-Boc-protected form of D-Glutamine. D-Glutamine is an unnatural isomer of L-Glutamine that is present in human plasma an is a source of liberated ammonia. D-Glutamine can be synthesized by enzymatic means or can be found in cheeses, wine and vinegars as well.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N2-Boc-D-Glutamin ist eine N-Boc-geschützte Form von D-Glutamin. D-Glutamin ist ein unnatürliches Isomer von L-Glutamin, das im menschlichen Plasma vorhanden ist und eine Quelle von freigesetztem Ammoniak ist. D-Glutamin kann mit enzymatischen Mitteln synthetisiert oder auch in Käse, Wein und Essig gefunden werden.
Löslichkeit
Löslich, 1 mmol in 2 ml DMF. Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61348-28-5
Summenformel C10H18N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 246.263
MDL-Nummer MFCD00038158
InChI-Schlüssel VVNYDCGZZSTUBC-ZCFIWIBFSA-N
Synonym boc-d-glutamine, boc-d-gln-oh, boc-d-gln, n alpha-boc-d-glutamine, n-alpha-t-butoxycarbonyl-d-glutamine, n-tert-butoxycarbonyl-d-glutamine, r-5-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, boc-l-gln-oh, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-glutamine, n-alpha-tert-butyloxycarbonyl-d-glutamine
PubChem CID 2724760
IUPAC-Name (2R)-5-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N(alpha)-Boc-D-glutamine
Schmelzpunkt 117°C to 119°C
Beilstein 1981311
Löslichkeitsinformationen Soluble,1mmol in 2mL DMF. Soluble in chloroform and methanol.
Menge 1 g
Formelmasse 246.26
Optische Drehung +3.5° (c=2 in Ethanol)
Reinheit (%) ≥98%