Learn More
N(alpha)-Boc-D-2,3-Diaminopropionsäure, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15469587 250 mg 250 Milligramm
15449587 1 g 1 Gramm
15459587 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52821.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 76387-70-7 | C8H16N2O4 | 204.226 g/mol
N(alpha)-Boc-D-2,3-diaminopropionic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N(alpha)-Boc-D-2,3-Diaminopropionsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76387-70-7
Summenformel C8H16N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 204.226
MDL-Nummer MFCD01632072
InChI-Schlüssel KRJLRVZLNABMAT-RXMQYKEDSA-N
Synonym boc-d-dap-oh, boc-d-2,3-diaminopropionic acid, r-3-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2r-3-amino-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid, d-alanine, 3-amino-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2r-3-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2r-3-amino-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino propanoic acid, ambotzbaa1179, pubchem14749, 3-amino-n-boc-d-alanine
PubChem CID 7020984
IUPAC-Name (2R)-3-Amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CN)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N(alpha)-Boc-D-2,3-diaminopropionic acid
Schmelzpunkt 200°C to 203°C
Menge 250 mg
Optische Drehung +14° (c=1 in Water)
Formelmasse 204.23
Reinheit (%) 97%