Learn More
N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-Histidin, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11357236 5 g 5 Gramm
11347236 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357236 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09114.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14997-58-1 | C14H15N3O4 | 289.291 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14997-58-1
Summenformel C14H15N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 289.291
MDL-Nummer MFCD00065960
InChI-Schlüssel WCOJOHPAKJFUDF-LBPRGKRZSA-N
Synonym z-his-oh, n-cbz-l-histidine, cbz-his-oh, cbz-l-his-oh, nalpha-cbz-l-histidine, cbz-histidine, nalpha-carbobenzoxy-l-histidine, l-histidine, n-phenylmethoxy carbonyl, z-l-histidine, s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid
PubChem CID 736313
IUPAC-Name (2S)-3-(1H-imidazol-5-yl)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CC2=CN=CN2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-histidine
Schmelzpunkt ∽165°C (decomposition)
Beilstein 3561682
Menge 5 g
Formelmasse 289.29
Optische Drehung −24° (c=6 in 6N HCl)
Reinheit (%) ≥98%