Learn More
N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-Glutamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-glutamine |
| Schmelzpunkt | 134°C to 137°C |
| Beilstein | 2061271 |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 280.28 |
| Optische Drehung | −7° (c=2 in Ethanol) |
| Reinheit (%) | 99% |