Learn More
N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-Glutamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11403777 5 g 5 Gramm
11413777 25 g -
15463177 100 g 100 Gramm
15453177 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11403777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18240.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2650-64-8 | C13H16N2O5 | 280.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2650-64-8
Summenformel C13H16N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 280.28
MDL-Nummer MFCD00008043
InChI-Schlüssel JIMLDJNLXLMGLX-JTQLQIEISA-N
Synonym z-gln-oh, n-carbobenzyloxy-l-glutamine, cbz-l-glutamine, cbz-gln-oh, n-carbobenzoxy-l-glutamine, benzyloxycarbonyl-l-glutamine, carbobenzoxyglutamine, n-cbz-l-glutamine, cbz-l-gln-oh, carbobenzoxy-l-glutamine
PubChem CID 75855
IUPAC-Name (2S)-5-amino-5-oxo-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansäure
SMILES NC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-glutamine
Schmelzpunkt 134°C to 137°C
Beilstein 2061271
Menge 5 g
Formelmasse 280.28
Optische Drehung −7° (c=2 in Ethanol)
Reinheit (%) 99%