Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-alpha-Benzoyl-L-Arginin p-Nitroanilid-Hydrochlorid
Artikelnummer. p-7042999
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 15420407
Marke: Thermo Scientific Chemicals J64915.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 21653-40-7 | C19H23ClN6O4 | 434.881 g/mol
N-alpha-Benzoyl-L-arginine p-nitroanilide hydrochloride is used as a chromogenic substrate for trypsin and other proteolytic enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-alpha-Benzoyl-L-Arginin p-Nitroanilid-Hydrochlorid wird als chromogenes Substrat für Trypsin und andere proteolytische Enzyme verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO bei 50 mg/ml
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21653-40-7
Summenformel C19H23ClN6O4
Molekulargewicht (g/mol) 434.881
MDL-Nummer MFCD00063682
InChI-Schlüssel DEOKFPFLXFNAON-NTISSMGPSA-N
Synonym bz-arg-pna.hcl, s-n-5-guanidino-1-4-nitrophenyl amino-1-oxopentan-2-yl benzamide hydrochloride, nalpha-benzoyl-l-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, bani, s-5-amidinoamino-2-benzoylamino-n-4-nitrophenyl valeramide monohydrochloride, l-bapna, 2s-5-carbamimidamido-n-4-nitrophenyl-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride, bz-arg-pna-hcl, bz-arg-pna hcl, bz-arg-pna . hcl
PubChem CID 16219022
IUPAC-Name N-[(2S)-5-(diaminomethylidenamino)-1-(4-nitroanilino)-1-oxopentan-2-yl]benzamidhydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-].Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-alpha-Benzoyl-L-arginine p-nitroanilide hydrochloride
Schmelzpunkt 223°C
Farbe Weiß bis gelb
Beilstein 4081878
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO at 50mg/ml
Menge 100 mg
Formelmasse 434.9
Physikalische Form Pulver