Learn More
N-alpha-Benzoyl-L-Arginin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081023
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11499742
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10812.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 154-92-7 | C13H18N4O3 | 278.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 154-92-7
Summenformel C13H18N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 278.31
MDL-Nummer MFCD00001763
InChI-Schlüssel RSYYQCDERUOEFI-UHFFFAOYNA-N
Synonym bz-arg-oh, n-alpha-benzoyl-l-arginine, n-benzoyl-l-arginine, n2-benzoyl-l-arginine, benzoyl-l-arginine, arginine, n2-benzoyl, nalpha-benzoyl-l-arginine, 2s-5-carbamimidamido-2-phenylformamido pentanoic acid, l-arginine, n2-benzoyl, n∼2∼-phenylcarbonyl-l-arginine
PubChem CID 97369
IUPAC-Name (2S)-2-benzamido-5-(diaminomethylidenamino)pentansäure
SMILES NC(N)=NCCCC(NC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-alpha-Benzoyl-L-arginine
Schmelzpunkt 285°C (decomposition)
Menge 10 g
Formelmasse 278.31
Reinheit (%) 99%