Learn More
N-Allylthioharnstoff, TRC
Artikelnummer. 30325487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325487 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325487 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5724035G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Allylthiourea
CAS 109-57-9
Summenformel C4 H8 N2 S
Menge 5 g
Synonym N-Allylthiourea
InChI-Formel InChI=1S/C4H8N2S/c1-2-3-6-4(5)7/h2H,1,3H2,(H3,5,6,7)
SMILES NC(=S)NCC=C
IUPAC-Name prop-2-enylthiourea
Molekulargewicht (g/mol) 116.185
Formelmasse 116.041