Learn More
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15819900
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15819900 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15819900 Lieferant Sigma Aldrich Lieferanten-Nr. 8143630500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride
CAS 85409-22-9
Schmelzpunkt 73°C
pH 5-8 (20°C, 10 g/L in H2O)
Flammpunkt > 100°C (closed cup)
Menge 500 g
Synonym N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, Benzyldimethylmyristylammonium chloride, N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride
Reinheit (%) >98.0%
Güte Not Available