Learn More
N-Alkyl(C12-16)-N-Benzyl-N, N-Dimethylammoniumchlorid (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30008092
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008092 10 g 10 Gramm
30011424 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008092 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA57513810G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68424-85-1
Summenformel C17H30ClN
Molekulargewicht (g/mol) 283.88
IUPAC-Name Benzyl-dimethyl-tetradecylazanium;chlorid
SMILES CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Alkyl(C12-16)-N-Benzyl-N,N-Dimethylammonium Chloride
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1