Learn More
N-Acetyltryptophan, Mikromol™
Artikelnummer. 30051478
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051478 100 mg 100 Milligramm
30049343 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051478 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0172.13
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-Acetyltryptophan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-tryptophan
CAS 1218-34-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Acetyl-L-tryptophan
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H14 N2 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym L-Tryptophan, N-acetyl-, Tryptophan, N-acetyl-, L- (8CI), (S)-N-Acetyltryptophan, Acetyl-L-tryptophan, Acetyltryptophan, L-N-Acetyltryptophan, N-Acetyl-L-tryptophan, N-Acetyltryptophan, NSC 90726, Tryptophan Related Compound B
InChI-Formel InChI=1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)/t12-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 246.26
Menge 100 mg
Formelmasse 246,1004 g/mol