Learn More
N-Acetylneuraminsäure, TRC
Artikelnummer. 30326749
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326749 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326749 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1870005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetylneuraminic acid
CAS 131-48-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C11 H19 N O9
Menge 5 g
Synonym Neuraminic acid, N-acetyl-, D-glycero-D-galacto-2-Nonulosonic acid, 5-(acetylamino)-3,5-dideoxy-, D-glycero-D-galacto-Nonulosonic acid, 5-acetamido-3,5-dideoxy- (8CI), Lactaminic acid (7CI), N-Acetylneuraminic acid, 5-N-Acetyl-D-neuraminic acid, 5-N-Acetylneuraminic acid, Aceneuramic acid, Acetylneuraminic acid, N-Acetyl-D-neuraminic acid, N-Acetylneuramic acid, N-Acetylsialic acid, NANA, UX 001
InChI-Formel InChI=1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-8(5(15)2-6(16)11(20)21)10(19)9(18)7(17)3-13/h5,7-10,13,15,17-19H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,20,21)/t5-,7+,8+,9+,10+/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@H]([C@@H](O)CC(=O)C(=O)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
IUPAC-Name (4S,5R,6R,7S,8R)-5-Acetamido-4,6,7,8,9-pentahydroxy-2-oxononansäure
Molekulargewicht (g/mol) 309.27
Formelmasse 309.106
Reinheit (%) >95