Learn More
N-Acetylisoleucin, TRC
Artikelnummer. 30323870
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323870 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323870 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA19229550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetylisoleucine
CAS 3077-46-1
Summenformel C8H15NO3
Menge 50 mg
Synonym N-Acetyl-L-isoleucine, N-Acetylisoleucine, NSC 203807
InChI-Formel InChI=1S/C8H15NO3/c1-4-5(2)7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,7-/m0/s1
SMILES CC[C@@H]([C@H](NC(C)=O)C(O)=O)C
IUPAC-Name (2S,3S)-2-acetamido-3-Methylpentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 173.2
Formelmasse 173.1052