Learn More
N-Acetylethanolamin, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 146201000
Additional Details : CAS : 142-26-7 Gewicht : 0.15000kg
Menge | 100g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
142-26-7 | |
103.12 | |
PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N | |
8880 | |
N-(2-Hydroxyethyl)acetamid |
C4H9NO2 | |
MFCD00002836 | |
n-2-hydroxyethyl acetamide, n-acetylethanolamine, 2-acetamidoethanol, acetamide, n-2-hydroxyethyl, acetylcolamine, 2-acetylaminoethanol, acetamide mea, n-ethanolacetamide, n-acetyl-2-aminoethanol, hydroxyethyl acetamide | |
CHEBI:74687 | |
CC(=O)NCCO |
Spezifikation
N-Acetylethanolamine | |
176°C | |
Glasflasche | |
1.11 | |
Weiß bis gelb | |
100g | |
95.0 | |
95% min. (GC) | |
CH3CONHCH2CH2OH | |
04, I, 430 | |
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
CC(=O)NCCO | |
103.12 | |
CHEBI:74687 | |
Flüssig |
1.1100g/mL | |
Authentic | |
1.4720 to 1.474 | |
135°C to 137°C (3.0mmHg) | |
15.8°C | |
142-26-7 | |
100.0 | |
C4H9NO2 | |
MFCD00002836 | |
n-2-hydroxyethyl acetamide, n-acetylethanolamine, 2-acetamidoethanol, acetamide, n-2-hydroxyethyl, acetylcolamine, 2-acetylaminoethanol, acetamide mea, n-ethanolacetamide, n-acetyl-2-aminoethanol, hydroxyethyl acetamide | |
PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N | |
N-(2-Hydroxyethyl)acetamid | |
8880 | |
103.12 | |
96% |
Sicherheit und Handhabung
- N-Acetylethanolamine
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.