Learn More
N-Acetylethanolamin, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-50117
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
142-26-7
C4H9NO2
103.12
MFCD00002836
PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N
n-2-hydroxyethyl acetamide, n-acetylethanolamine, 2-acetamidoethanol, acetamide, n-2-hydroxyethyl, acetylcolamine, 2-acetylaminoethanol, acetamide mea, n-ethanolacetamide, n-acetyl-2-aminoethanol, hydroxyethyl acetamide
8880
CHEBI:74687
N-(2-Hydroxyethyl)acetamid
CC(=O)NCCO
142-26-7
C4H9NO2
103.12
MFCD00002836
PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N
n-2-hydroxyethyl acetamide, n-acetylethanolamine, 2-acetamidoethanol, acetamide, n-2-hydroxyethyl, acetylcolamine, 2-acetylaminoethanol, acetamide mea, n-ethanolacetamide, n-acetyl-2-aminoethanol, hydroxyethyl acetamide
8880
CHEBI:74687
N-(2-Hydroxyethyl)acetamid
CC(=O)NCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Acetylethanolamine
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 15.8°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.1100g/mL
Siedepunkt 135°C to 137°C (3.0 mmHg)
Flammpunkt 176°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CONHCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4720 to 1.474
Menge 5 g
Beilstein 04, I, 430
Relative Dichte 1.11
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Acetylethanolamine
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.