Learn More
N-Acetyl-S-Benzyl-L-Cystein, TRC
Artikelnummer. 30133160
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133160 25 mg 25 Milligramm
17973025 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133160 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA16842825MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19542-77-9
Summenformel C12 H15 N O3 S
Synonym Alanin, N-Acetyl-3-(Benzylthio)-, L- (8CI) ∣N-Acetyl-S-(Phenylmethyl)-L-Cystein∣(R)-2-Acetamido-3-(Benzylthio)Propansäure, ∣Benzylmerkaptursäure, ∣N-Acetyl-S-Benzyl-L-Cystein∣, N-Acetyl-S-Benzylcystein∣, S-Benzyl-(R)-Merkaptursäure, ∣S-Benzyl-N-Acetyl-L-Cystein∣, S-Benzyl-N-Acetylcystein
Spezifikation
Format Unverdünnt
Molekulargewicht 253.32
Produkttyp Sonstige
Versandbedingung Raumtemperatur
Reinheit >95% (HPLC)
Menge 25 mg
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-S-benzyl-L-cystein