Learn More
N-Acetyl-L-Tryptophan-Methylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482839
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15482839 5 g 5 Gramm
15492839 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15482839 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66937.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2824-57-9 | C14H16N2O3 | 260.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2824-57-9
Summenformel C14H16N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 260.29
MDL-Nummer MFCD00022759
InChI-Schlüssel XZECNVJPYDPBAM-ZDUSSCGKSA-N
Synonym methyl n-acetyl-l-tryptophanate, ac-trp-ome, methyl acetyltryptophanate, l-tryptophan, n-acetyl-, methyl ester, unii-mup4y18zq5, n-acetyltryptophan methyl ester, n-acetyl-l-tryptophan methyl ester, mup4y18zq5, methyl 2s-2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoate, l-tryptophan,n-acetyl-, methyl ester
PubChem CID 102337
IUPAC-Name Methyl (2S)-2-acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propanoat
SMILES COC(=O)[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-tryptophan methyl ester
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 260.29
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver