Learn More
N-Acetyl-L-Tryptophan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15296018 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15296018 5 g 5 Gramm
15206028 25 g 25 Gramm
15216028 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15296018 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 451650050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1218-34-4 | C13H14N2O3 | 246.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1218-34-4
Summenformel C13H14N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 246.27
MDL-Nummer MFCD00065976
InChI-Schlüssel DZTHIGRZJZPRDV-LBPRGKRZSA-N
Synonym n-acetyl-l-tryptophan, ac-trp-oh, acetyl-l-tryptophan, acetyltryptophan, acetyl-l-trp, ac-try, s-n-acetyltryptophan, unii-u9264t8oae, tryptophan, n-acetyl, s-2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid
PubChem CID 700653
ChEBI CHEBI:74640
IUPAC-Name (2S)-2-Acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
SMILES CC(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-tryptophan
Schmelzpunkt 186.0°C to 192.0°C
Verlust bei Trocknung 0.3% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min
Menge 5 g
Formelmasse 246.23
Reinheit (%) 97%