Learn More
N-Acetyl-L-Prolin, TRC
Artikelnummer. 30322966
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30322966 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322966 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA187590100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-proline
CAS 68-95-1
Summenformel C7H11NO3
Menge 100 g
Synonym 1-Acetyl-L-proline, (S)-(-)-N-Acetylproline, (S)-1-Acetylpyrrolidine-2-carboxylic Acid, (S)-N-Acetylproline, 1-Acetylproline, L-N-Acetylproline, N-Acetylproline, NSC 280718
InChI-Formel InChI=1S/C7H11NO3/c1-5(9)8-4-2-3-6(8)7(10)11/h6H,2-4H2,1H3,(H,10,11)/t6-/m0/s1
SMILES CC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-1-Acetylpyrrolidin-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 157.17
Formelmasse 157.0739