Learn More
N-Acetyl-l-Prolin, 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 376640050
Additional Details : CAS : 68-95-1 Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10005582
  • 170.00 CHF / 5 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 20-08-2021
Chemische Identifikatoren
68-95-1
157.17
GNMSLDIYJOSUSW-UHFFFAOYNA-N
66141
(2S)-1-Acetylpyrrolidin-2-carbonsäure
C7H11NO3
MFCD00020837
n-acetyl-l-proline, acetylproline, ac-pro-oh, n-acetylproline, 1-acetyl-l-proline, acetyl proline, l-proline, 1-acetyl, acetyl-l-proline, 2s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid, s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid
CHEBI:21560
CC(=O)N1CCCC1C(O)=O
Spezifikation
N-Acetyl-L-proline
Glasflasche
-86
115°C to 117°C
68-95-1
100.0
C7H11NO3
n-acetyl-l-proline, acetylproline, ac-pro-oh, n-acetylproline, 1-acetyl-l-proline, acetyl proline, l-proline, 1-acetyl, acetyl-l-proline, 2s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid, s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid
CC(=O)N1CCCC1C(O)=O
157.17
CHEBI:21560
Pulver
Authentic
−86° (20°C c=1 EtOH)
Weiß
5g
98.5
99%
MFCD00020837
GNMSLDIYJOSUSW-UHFFFAOYNA-N
(2S)-1-Acetylpyrrolidin-2-carbonsäure
66141
157.17
99%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate