Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-prolin, 99 %
Artikelnummer. p-7046431
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11393446
Marke: Thermo Scientific Chemicals L14300.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-95-1
Summenformel C7H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 157.17
MDL-Nummer MFCD00020837
InChI-Schlüssel GNMSLDIYJOSUSW-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-acetyl-l-proline, acetylproline, ac-pro-oh, n-acetylproline, 1-acetyl-l-proline, acetyl proline, l-proline, 1-acetyl, acetyl-l-proline, 2s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid, s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 66141
ChEBI CHEBI:21560
IUPAC-Name (2S)-1-Acetylpyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES CC(=O)N1CCCC1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-proline
Schmelzpunkt 117°C to 118°C
Beilstein 83200
Menge 1 g
Formelmasse 157.18
Optische Drehung −116° (c=1 in Water)
Reinheit (%) 99%