Learn More
N-Acetyl-L-Phenylalanyl-3,5-diiodo-L-Tyrosin, 95 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10701321 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
:
250mg; Glasflasche
Artikelnummer. 10701321
Marke: Thermo Scientific Acros 227652500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-phenylalanyl-3, 5-diiodo-L-tyrosine
CAS 3786-08-1
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Molekulargewicht (g/mol) 622.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver