Learn More
N-Acetyl-L-phenylalanin, TRC
Artikelnummer. 30310812
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30310812 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310812 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1879151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-phenylalanine
CAS 2018-61-3
Summenformel C11H13NO3
Menge 1 g
Synonym (+)-N-Acetyl-L-phenylalanine, (+)-N-Acetylphenylalanine, (2S)-2-(Acetylamino)-3-phenylpropanoic Acid, (S)-2-(Acetylamino)-3-phenylpropanoic Acid, Acetyl-L-phenylalanine, Acetylphenylalanine, L-(+)-N-Acetylphenylalanine, L-N-Acetylphenylalanine, N-Acetyl-(S)-phenylalanine, N-Acetyl-L-phenylalanine, N-Acetylphenylalanine, NAF, NSC 45699
InChI-Formel InChI=1S/C11H13NO3/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-acetamido-3-Phenylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 207.23
Formelmasse 207.0895