Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Phenylalanin, 99 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Description
It is an essential amino acid produced for medical, feed, and nutritional applications such as in the preparation of aspartame. It is applied as an antidepressant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist eine essentielle Aminosäure, die für medizinische, Futtermittel- und Ernährungsanwendungen wie die Herstellung von Aspartam hergestellt wird. Es wird als Antidepressivum eingesetzt.
Löslichkeit
Löslichkeit in Methanol (nahezu Transparenz). Löslich in Aceton und Ethanol (20 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es ist eine essentielle Aminosäure, die für medizinische, Futtermittel- und Ernährungsanwendungen wie die Herstellung von Aspartam hergestellt wird. Es wird als Antidepressivum eingesetzt.
Löslichkeit
Löslichkeit in Methanol (nahezu Transparenz). Löslich in Aceton und Ethanol (20 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Specifications
Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-L-phenylalanine |
Schmelzpunkt | 166°C to 170°C |
Formelmasse | 207.23 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 1 g |
Optische Drehung | +40° (c=1 in Methanol) |