Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Phenylalanin, 99 %
Artikelnummer. 11440278
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440278 25 g 25 Gramm
11420278 1 g -
11430278 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440278 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. B23812.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2018-61-3 | C11H13NO3 | 207.23 g/mol
It is an essential amino acid produced for medical, feed, and nutritional applications such as in the preparation of aspartame. It is applied as an antidepressant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist eine essentielle Aminosäure, die für medizinische, Futtermittel- und Ernährungsanwendungen wie die Herstellung von Aspartam hergestellt wird. Es wird als Antidepressivum eingesetzt.
Löslichkeit
Löslichkeit in Methanol (nahezu Transparenz). Löslich in Aceton und Ethanol (20 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2018-61-3
Summenformel C11H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.23
MDL-Nummer MFCD00063158
InChI-Schlüssel CBQJSKKFNMDLON-JTQLQIEISA-N
Synonym n-acetyl-l-phenylalanine, ac-phe-oh, acetyl-l-phenylalanine, acetylphenylalanine, l-n-acetylphenylalanine, s-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, phenylalanine, n-acetyl, n-acetyl-3-phenyl-l-alanine, unii-np5bt39467, 2s-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid
PubChem CID 74839
ChEBI CHEBI:16259
IUPAC-Name (2S)-2-acetamido-3-Phenylpropansäure
SMILES CC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-phenylalanine
Schmelzpunkt 166°C to 170°C
Menge 25 g
Formelmasse 207.23
Optische Drehung +40° (c=1 in Methanol)
Reinheit (%) 99%