Learn More
N-Acetyl-L-Methionin, TRC
Artikelnummer. 30328635
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328635 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328635 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA186358500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-Methionine
CAS 65-82-7
Summenformel C7 H13 N O3 S
Menge 500 mg
Synonym L-Methionine, N-acetyl- (6CI, 9CI, ACI), Methionine, N-acetyl-, L- (8CI), N-Acetyl-L-methionine (ACI), (2S)-2-Acetamido-4-(methylsulfanyl)butanoic acid, (2S)-2-Acetamido-4-methylsulfanylbutanoic acid, (S)-2-Acetamido-4-(methylthio)butanoic acid, L-(N-Acetyl)methionine, Acetyl-L-methionine, Acetylmethionine, Methionamine, Methionin, N-Acetylmethionine, Thiomedon
InChI-Formel InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1
SMILES CSCC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-acetamido-4-methylsulfanylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 191.248
Formelmasse 191.0616