Learn More
N-Acetyl-L-Methionin, TRC
Artikelnummer. 30311187
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311187 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311187 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1863582.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-Methionine
CAS 65-82-7
Summenformel C7 H13 N O3 S
Menge 2.5 g
Synonym L-Methionine, N-acetyl- (6CI, 9CI, ACI), Methionine, N-acetyl-, L- (8CI), N-Acetyl-L-methionine (ACI), (2S)-2-Acetamido-4-(methylsulfanyl)butanoic acid, (2S)-2-Acetamido-4-methylsulfanylbutanoic acid, (S)-2-Acetamido-4-(methylthio)butanoic acid, L-(N-Acetyl)methionine, Acetyl-L-methionine, Acetylmethionine, Methionamine, Methionin, N-Acetylmethionine, Thiomedon
InChI-Formel InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1
SMILES CSCC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-acetamido-4-methylsulfanylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 191.248
Formelmasse 191.0616