Learn More
N-Acetyl-L-methionin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11445737 5 g 5 Gramm
11455737 25 g 25 Gramm
11465737 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24312.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 65-82-7 | C7H13NO3S | 191.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-82-7
Summenformel C7H13NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 191.25
MDL-Nummer MFCD00064441
InChI-Schlüssel XUYPXLNMDZIRQH-LURJTMIESA-N
Synonym n-acetyl-l-methionine, n-acetylmethionine, acetyl-l-methionine, ac-met-oh, l-n-acetyl methionine, acetylmethionine, methionamine, methionine, n-acetyl-, l, thiomedon, l-methionine, n-acetyl
PubChem CID 448580
ChEBI CHEBI:21557
IUPAC-Name (2S)-2-acetamido-4-methylsulfanylbutansäure
SMILES CSCC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-methionine
Schmelzpunkt 103°C to 107°C
Beilstein 1725552
Merck Index 14,96
Menge 5 g
Formelmasse 191.25
Optische Drehung −21° (c=1.3 in Water)
Reinheit (%) 99%