Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Leucin, 99 %
Artikelnummer. p-7046314
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11378825
Marke: Thermo Scientific Chemicals L13926.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1188-21-2
Summenformel C8H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 173.21
MDL-Nummer MFCD00065131
InChI-Schlüssel WXNXCEHXYPACJF-JLDDOWRYNA-N
Synonym n-acetyl-l-leucine, acetyl-l-leucine, ac-leu-oh, n-acetylleucine, s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leu, 2s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leucine, leucine, n-acetyl-, l, n-acetyl-l-leucin
PubChem CID 70912
ChEBI CHEBI:17786
IUPAC-Name (2S)-2-acetamido-4-Methylpentansäure
SMILES CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-leucine
Schmelzpunkt 177°C to 179°C
Beilstein 1724849
Menge 5 g
Formelmasse 173.21
Optische Drehung −23° (c=5 in Ethanol)
Reinheit (%) 99%