Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Leucin, 99 %
Artikelnummer. 10377181 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10377181 25 g Glasflasche 25 Gramm
10235961 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10377181 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 347010250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00 CHF
    129.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 27.35 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1188-21-2 | C8H15NO3 | 173.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1188-21-2
Summenformel C8H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 173.21
MDL-Nummer MFCD00065131
InChI-Schlüssel WXNXCEHXYPACJF-JLDDOWRYNA-N
Synonym n-acetyl-l-leucine, acetyl-l-leucine, ac-leu-oh, n-acetylleucine, s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leu, 2s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leucine, leucine, n-acetyl-, l, n-acetyl-l-leucin
PubChem CID 70912
ChEBI CHEBI:17786
IUPAC-Name (2S)-2-acetamido-4-Methylpentansäure
SMILES CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-leucine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 190.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH(NHCOCH3)COOH
Menge 25 g
Spezifische Drehung − 24.50
Löslichkeitsinformationen (5% in ethanol) Clear colorless
Formelmasse 173.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver