Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Histidin Monohydrat
Artikelnummer. p-7043127
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15457019
Marke: Thermo Scientific Chemicals J65657.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 39145-52-3 | C8H13N3O4 | 215.209 g/mol
N-acetylhistidine, a novel osmolyte in the lens of Atlantic salmon. An ectotherm homologue of human predicted gene NAT16 encodes histidine N-acetyltransferase responsible for NÃŽ±-acetylhistidine synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Acetylhitidin, ein neuartiger Osmolyt in der Linse des Atlantischen Lachses. Ein ektothermes Homolog des vom Menschen vorhergesagten Gens NAT16 kodiert Histidin N-Acetyltransferase, die für die Nα-Acetylhitidsynthese verantwortlich ist.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39145-52-3
Summenformel C8H13N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 215.209
MDL-Nummer MFCD00149320
InChI-Schlüssel PSWSDQRXCOJSFC-FJXQXJEOSA-N
Synonym ac-his-oh.h2o, n-acetyl-l-histidine hydrate, n-acetyl-l-histidine monohydrate, unii-pq2tc3x11o, s-2-acetamido-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrate, pq2tc3x11o, acetyl histidine, 2s-2-acetylamino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrate, l-n-acetylhistidine monohydrate
PubChem CID 2724380
IUPAC-Name (2S)-2-acetamido-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäurehydrat
SMILES CC(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-histidine monohydrate
Schmelzpunkt 163°C
Farbe Weiß
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 1 g
Formelmasse 215.21 (197.09 Anhydrous)
Optische Drehung +47° (c=1 in Water)
Physikalische Form Pulver