Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Histidin Monohydrat
Artikelnummer. 15477019
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15477019 25 g 25 Gramm
15457019 1 g 1 Gramm
15467019 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15477019 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J65657.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 39145-52-3 | C8H13N3O4 | 215.209 g/mol
N-acetylhistidine, a novel osmolyte in the lens of Atlantic salmon. An ectotherm homologue of human predicted gene NAT16 encodes histidine N-acetyltransferase responsible for NÃŽ±-acetylhistidine synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Acetylhitidin, ein neuartiger Osmolyt in der Linse des Atlantischen Lachses. Ein ektothermes Homolog des vom Menschen vorhergesagten Gens NAT16 kodiert Histidin N-Acetyltransferase, die für die Nα-Acetylhitidsynthese verantwortlich ist.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39145-52-3
Summenformel C8H13N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 215.209
MDL-Nummer MFCD00149320
InChI-Schlüssel PSWSDQRXCOJSFC-FJXQXJEOSA-N
Synonym ac-his-oh.h2o, n-acetyl-l-histidine hydrate, n-acetyl-l-histidine monohydrate, unii-pq2tc3x11o, s-2-acetamido-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrate, pq2tc3x11o, acetyl histidine, 2s-2-acetylamino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrate, l-n-acetylhistidine monohydrate
PubChem CID 2724380
IUPAC-Name (2S)-2-acetamido-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäurehydrat
SMILES CC(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-histidine monohydrate
Schmelzpunkt 163°C
Farbe Weiß
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 25 g
Formelmasse 215.21 (197.09 Anhydrous)
Optische Drehung +47° (c=1 in Water)
Physikalische Form Pulver