Learn More
N-Acetyl-L-Histidin-Methylester, TRC
Artikelnummer. 30179475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179475 250 mg 250 Milligramm
30179174 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179475 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA178290250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36097-48-0
Summenformel C9 H13 N3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 211.22
Synonym N-Acetylhistidine Methyl Ester, NSC 232063;
IUPAC-Name Methyl(2S)-2-acetamido-3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoat
SMILES COC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-histidine Methyl Ester
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Acetyl-L-histidine Methyl Ester
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C9H13N3O3/c1-6(13)12-8(9(14)15-2)3-7-4-10-5-11-7/h4-5,8H,3H2,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13)/t8-/m0/s1
Lösungstyp Neat
Industry Type Forensics
Menge 250 mg
Formelmasse 211.0957