Learn More
N-Acetyl-L-Histidinhydrat, TRC
Artikelnummer. 30136407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136407 100 mg 100 Milligramm
30133456 50 mg 50 Milligramm
30010815 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136407 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA178293100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39145-52-3
Summenformel C8H11N3O3 . H 2O
Molekulargewicht (g/mol) 215.21
Synonym N-Acetyl-L-histidine Hydrate, N-Acetyl-L-histidine Hydrate;
IUPAC-Name 2S)-2-(Acetylamino)-3-(1H-Imidazol-4-yl)Propansäurehydrat
SMILES OC([C@@H](NC(C)=O)CC1=CNC=N1)=O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-histidine Hydrate
InChI-Formel InChi=1S/C8H11N3O3.H2O/c1-5(12)11-7(8(13)14)2-6-3-9-4-10-6;/h3-4,7H,2H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14);1H2/t7-;/m0./s1
Menge 100 mg
Formelmasse 215.09
Versandbedingung Raumtemperatur