Learn More
N-Acetyl-L-glutaminsäure, TRC
Artikelnummer. 30324261
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30324261 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324261 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA178255100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-glutamic Acid
CAS 1188-37-0
Summenformel C7H11NO5
Menge 100 g
Synonym Acetylglutamic Acid, L-N-Acetylglutamic Acid, N-Acetyl-L-glutaminic Acid, N-Acetyl-S-glutamic Acid, N-Acetylglutamic Acid, alpha-(N-Acetyl)-L-glutamic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H11NO5/c1-4(9)8-5(7(12)13)2-3-6(10)11/h5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t5-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Acetamidopentanidsäure
Molekulargewicht (g/mol) 189.17
Formelmasse 189.0637