Learn More
N-Acetyl-L-Glutaminsäure 5-tert-Butylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420819
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15420819
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63871.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 84192-88-1 | C11H19NO5 | 245.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84192-88-1
Summenformel C11H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 245.28
MDL-Nummer MFCD00236754
InChI-Schlüssel FALCCLKESWGSNI-UHFFFAOYNA-N
Synonym ac-glu otbu-oh, s-2-acetamido-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 2s-5-tert-butoxy-2-acetamido-5-oxopentanoic acid
PubChem CID 7019606
SMILES CC(=O)NC(CCC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Farbe Weiß
IUPAC-Name 5-(tert-butoxy)-2-Acetamido-5-Oxopentanosäure
Menge 1 g
Formelmasse 245.27
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver