missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Acetyl-L-Cystein, TRC

Artikelnummer. 17993675
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17993675 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17993675 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA17209150MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 616-91-1
Summenformel C5 H9 N O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 163.19
Synonym N-Acetyl-L-cysteine, (R)-N-Acetylcysteine, ACC, Acetilcysteina, Acetylcysteine, Airbron, Broncholysin, Broncholysin (mucolytic), Brunac, Exomuc, Fabrol, Fluatox, Fluibiotic, Fluimicil, Fluimicil Infantil, Fluimucetin, Fluimucil, Flumil, Fluprowit, Hypotears, L-Acetylcysteine, L-N-Acetylcysteine, Mercapturic acid, (R)-Mercapturic acid, Muco Sanigen, Mucocedyl, Mucofilin, Mucolator, Mucolyticum, Mucolyticum-Lappe, Mucolytikum Lappe, Mucomyst, Mucosolvin, Mucret, N-Acetyl-(R)-cysteine, N-Acetylcysteine, Nα-Acetylcysteine, NSC 111180, Neo-Fluimucil, Parvolex, Respaire, Syntemucol, Tixair
IUPAC-Name (2R)-2-Acetamido-3-sulfanylpropansäure
SMILES CC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-cysteine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
Menge 50 mg
Formelmasse 163.0303
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.